Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de levamisole, plus de 99 % Code produit.: 10495355
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de levamisole, plus de 99 %
Code produit. 10495355
50 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10495355
Marque: Thermo Scientific Chemicals 187870500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16595-80-5
Formule moléculaire C11H12N2S·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 240.76
Numéro MDL MFCD00012675
Clé InChI LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Synonyme levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
CID PubChem 27944
ChEBI CHEBI:6433
Nom IUPAC (6S)-6-phényl-2,3,5,6-tétrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole ; chlorhydrate
SMILES C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Levamisole hydrochloride
Point de fusion 226°C to 231°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Merck Index 15, 5511
Conditions de rotation spécifiques − 127.50 (20.00°C c=5,H2O)
Rotation spécifique -127.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol and propylene glycol,sparingly soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform,hexane and acetone
Poids de la formule 240.76
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Levamisole hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Levamisole hydrochloride
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de levamisole, plus de 99 % >