Learn More
Emma Safety Footwear Leo All-Round Safety D-Fit Shoes
Designed for people with slightly broader-than-normal feet.
110.00€ - 131.00€
Spécification
Matériau de revêtement | Doublure en argent purifié Hydro-Tec |
---|---|
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antistatique non tissée |
Matériau de la semelle | Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ |
Type de produit | Chaussures de sécurité complète |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10012104
|
Emma Safety Footwear
MM70054844 |
44 |
131.00€
1 paire |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10464907
|
Emma Safety Footwear
MM70054847 |
47 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10431714
|
Emma Safety Footwear
MM70054842 |
42 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10215404
|
Emma Safety Footwear
MM70054841 |
41 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10738675
|
Emma Safety Footwear
MM70054843 |
43 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10379597
|
Emma Safety Footwear
MM70054840 |
40 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10286264
|
Emma Safety Footwear
MM70054845 |
45 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10022104
|
Emma Safety Footwear
MM70054846 |
46 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Full grain leather uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
- Strobel-stitched upper construction
Spécification
Doublure en argent purifié Hydro-Tec | |
Semelle intérieure antistatique non tissée | |
Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ | |
Chaussures de sécurité complète |