Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, human, non-targeting
Marque: Invitrogen™ A32327
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Description
Les ARNg de contrôle négatif sont essentiels dans les applications d’analyse pour définir des limites pour la détermination des seuils.
Le Lentivirus de contrôle négatif CRISPR Invitrogen™ LentiArray™, scramble humain, contient une séquence d’ARNg sans homologie de séquence sur une quelconque région du génome humain.
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
Spécification
1 x 1 ml. Stocker entre -68 et -85°C. | |
Contrôle négatif | |
Humaine | |
LentiArray™ | |
1 ml |
Tube | |
ARNg | |
Modification génomique | |
ARNg | |
Glace carbonique |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.