Learn More
Gibco™ Milieu L-15 de Leibovitz
Milieu L-15 de Leibovitz
27.44€ - 261.00€
Spécification
Concentration | 1 X |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu L-15 de Leibovitz |
Avec additifs | Galactose, Rouge de phénol, Glutamine, Pyruvate de sodium |
Sans additif | Sans glucose, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11570396
![]() |
Gibco™
11415049 |
500 mL |
27.44€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11580396
![]() |
Gibco™
11415056 |
10 x 500 ml |
261.00€
5000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le milieu de Leibovitz L-15 favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes. Le milieu L-15 est tamponné par des phosphates et des amino-acides de base libre au lieu du bicarbonate de sodium. Ce milieu est conçu pour favoriser la croissance des cellules dans des environnements dans lesquels le CO2 n’est pas équilibré.Utilisation prévue du produit
Usage réservé au diagnostic in vitro. MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les utilisations autres que l’utilisation prévue peuvent constituer une violation de la législation locale.Système de
qualité et fabrication conforme aux BPFaLe
L-™15 Gibco est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la solution Gibco™ L-15 fabriqué dans notre installation de Grand Island (15-15). Cette installation est homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.L-15 est dépourvu
de protéines, de lipides et de facteurs de croissance. C’est pourquoi, le L-15 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Spécification
1 X | |
Milieu L-15 de Leibovitz | |
Sans glucose, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium | |
Normes ISO 13485, FDA | |
Pour diagnostic in vitro | |
Milieu L-15 de Leibovitz, 500 ml, concentration 1 X, forme liquide, avec galactose, rouge de phénol, L-glutamine, pyruvate de sodium, pH entre 7,4 et 7,9, durée de conservation de 12 mois, osmolalité entre 300 et 340 mOsm/kg, utilisé pour la culture cellulaire de mammifères |
Liquide | |
Galactose, Rouge de phénol, Glutamine, Pyruvate de sodium | |
Culture de cellules de mammifères | |
7,4 à 7,9 | |
2 à 8 °C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1,4-Diethylbenzene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: p-Diethyl benzene
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Milieu L-15 de Leibovitz