Learn More
Thermo Scientific™ Test au latex Legionella
Confirmez rapidement l’identité des sérogroupes de Legionella mises en culture sur des milieux sélectifs à l’aide de l’agglutination au latex.
Marque:  Thermo Scientific™ DR0803M
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11463949
  • 271.00€ / 50 tests
Expédition estimée: 12-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Différenciez et confirmez rapidement l’identité des sérogroupes prédominants de Legionella mis en culture sur des milieux sélectifs grâce au test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Legionella.
Utilisez ce test d’agglutination au latex pour l’identification des espèces prédominantes de Legionella mises en culture sur des milieux en boîtes provenant soit de patients souffrant potentiellement de légionellose, soit de sources environnementales. Ce test permet l’identification distincte des Legionella pneumophila du sérogroupe 1 et des sérogroupes 2 à 14, ainsi que la détection de sept autres espèces de Legionella qui sont responsables de maladies chez les humains.
Les particules de latex bleues sensibilisées avec des anticorps s’agglutinent en présence d’antigènes spécifiques des parois cellulaires des Legionella pour former des amas visibles.
Les produits suivants sont disponibles pour une utilisation avec le test au latex Legionella et sont vendus séparément :
Réactif de test pour
Legionella pneumophila sérogroupe 1 (réf. DR0801M)
Réactif de test pour Legionella pneumophila sérogroupe 2 à 14 (réf. DR0802M)
Réactif de test pour espèces de Légionella (réf n° DR0800M) : Legionella longbeachae 1 & 2, Legionella bozemanii 1 & 2, Legionella dumoffii, Legionella gormanii, Legionella jordanis, Legionella micdadei et Legionella anisa
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
La légionelle
Kit de test au latex Legionella
Réactif de test des espèces de Legionella
Source environnementale
50 tests/kit