Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective GVPC pour Legionella
Isolez Legionella à partir d’échantillons cliniques et environnementaux à l’aide d’un milieu sélectif conforme à la norme ISO et obtenez une récupération optimale des Legionellaceae en de courtes périodes d’incubation.
40.65€ - 63.20€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme à la norme ISO 11731-2 |
---|---|
Format | Monoplaque de 90 mm |
Type de milieu | Legionella GVPC Selective Agar |
Type de produit | Gélose |
Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
Code produit | Marque | Quantité | Format | Type de milieu | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Format | Type de milieu | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11964132
|
Thermo Scientific™
PO0245A |
10/boîte | Monoplaque de 90 mm | Legionella GVPC Selective Agar | Royaume-Uni |
40.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10403843
|
Thermo Scientific™
PO5074A |
10/boîte | Monoplaque de 90 mm | Legionella GVPC Selective Agar | Allemagne |
63.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Isolez Legionella à partir d’échantillons cliniques et d’échantillons environnementaux à l’aide de la gélose sélective Thermo Scientific™ Legionella GVPC, un milieu sélectif conforme à l’ISO et présentant une récupération optimale des Legionellaceae en de courtes périodes d’incubation à partir d’échantillons environnementaux et d’échantillons cliniques.
La légionelle est un bacille à gram-négatif pléomorphe, aérobie, motile, exigeant nutritionnellement qui nécessite des facteurs de croissance spéciaux en milieu de culture pour se développer. La transmission se produit par aérosolisation ou aspiration de l’eau contaminée, et non pas de personne à personne. La légionellose se rapporte à deux types distincts de syndromes cliniques : la maladie du légionnaire, qui se présente le plus souvent sous la forme d’une pneumonie grave, et la fièvre de Pontiac, qui est une maladie aigüe, fébrile, à guérison spontanée ressemblant à une maladie virale. Plus de quarante espèces de Légionelles ont été caractérisées ; cependant, Legionella pneumophila reste l’agent étiologique le plus prévalent de la maladie du légionnaire’. La légionelle peut être isolée à partir de sécrétions de voies respiratoires de tous types, de fluides corporels stériles comme le sang et de matières de biopsie.Ce produit n’est peut-être pas disponible dans tous les pays. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre représentant local.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Conforme à la norme ISO 11731-2 | |
Legionella GVPC Selective Agar | |
Sous film transparent - monocouche |
Monoplaque de 90 mm | |
Gélose | |
10/boîte |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 semaines