Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Contrôleur de base VisiLED MC 750
Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Têtes d’éclairage VisiLED
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contrôleur de base avec commutateur de marche / arrêt
- Le bouton tourne vers la gauche ou vers la droite pour l’atténuation
- Réglable de 0 à 100 %
- Pour une utilisation avec les éclairages LED des séries EasyLED et VisiLED
Spécification
Spécification
| Type | contrôleur pour têtes d’éclairage VisiLED |
| À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
| À utiliser avec (équipement) | Têtes d’éclairage VisiLED |