Learn More
Agilent BioTek Cubes à LED pour lecteurs multimodes d’imagerie
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Source lumineuse:
Cube à LED 390 nm
Cube à LED 655 nm
DEL CY5
DEL CY7
DEL YFP
DEL pour la RFP
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie multimodes.
Spécification
Spécification
| Type | Cube lumineux à LED |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur multimode d’imagerie |
| Source lumineuse | DEL YFP |