Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit HDPE étanches
75.79 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint
- PEHD translucide
- Col étroit
- Rebord anti-goutte pour un versement sûr et propre
- Bouchons à vis sans revêtement fixés
Spécification
16 oz, 473 ml | |
16 oz. | |
PEHD | |
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 | |
Étroit | |
Sans joint | |
28-410 mm |
473 ml | |
Naturel | |
28-410 | |
Oui | |
Flacon étanche à col étroit | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |