Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit en PEHD étanches
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Finition de col:
20-410
24-410
28-410
38-430
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
72 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité | 8 oz, 236.5 ml |
| Capacité (métrique) | 236.5 ml |
| Capacité (impériale) | 8 oz. |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEHD |
| Finition de col | 24-410 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Type de produit | Flacon à col étroit |
| Joint de fermeture | Sans joint |
| Afficher plus |