Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit HDPE étanches
Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint
Marque: Fisherbrand™
24.91 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.10700kg
Description
Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint
- PEHD translucide
- Col étroit
- Rebord anti-goutte pour un versement sûr et propre
- Bouchons à vis sans revêtement fixés
Spécification
2 oz, 59.1 ml | |
2 oz | |
PEHD | |
ISO 13485:2003 ; dossiers QMI-SAI n° 1606319 et 1606321 | |
Étroit | |
Sans joint | |
20-410 mm |
59.1 ml | |
Naturel | |
20-410 | |
Oui | |
Flacon à col étroit | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |