Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit en PEHD étanches
Code produit. 11735383 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Finition de col:
20-410
24-410
28-410
38-430
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
72 pièces
Code produit. 11735383
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint
Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint
  • PEHD translucide
  • Col étroit
  • Rebord anti-goutte pour un versement sûr et propre
  • Bouchons à vis sans revêtement fixés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Naturel
Matériau PEHD
Finition de col 20-410
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-410
Type de bouchon À vis