Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage foliaires, classe F2 avec certificat
Code produit. 15565109 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
:
1 mg à 500 mg
Code produit. 15565109
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.
  • Poids d’étalonnage de classe F2
  • Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Classification F2
Poids (métrique) 1 à 500 mg
Poids 1 mg à 500 mg