Learn More
Oxyde de titane, de zirconium et de plomb, précurseur polymérique, oxyde ≈30 % en poids, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead zirconium titanium oxide |
Note relative au nom | Polymeric precursor |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Liquide semi-solide / visqueux |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN1993 |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohols |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Oxide ≈30 wt% |