Learn More
Étain plomb, alliage de soudure, 1,6 mm (0,06 po) de diamètre, avec noyau résinique, Thermo Scientific Chemicals
76.88€ - 113.57€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead Tin, Solder Alloy |
---|---|
Note relative au nom | 1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pb:Sn; 50:50 wt% |
Numéro MDL | MFCD00798549 |
Forme | Solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041024.TB |
113 g |
76.88€
113g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041024.29 |
225 g |
113.57€
225g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Lead Tin, Solder Alloy | |
Pb:Sn; 50:50 wt% | |
Solide |
1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core | |
MFCD00798549 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante