Learn More
Solution de métal étalon de plomb 1000 ppm, pour ICP, Solution HNO3 1 M, Fisher Chemical Code produit.: 10508620
Solution de métal étalon de plomb 1000 ppm, pour ICP, Solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Code produit. 10508620
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Code produit. 10508620
Marque: Fisher Chemical J/8276/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 500 mL
Numéro MDL 134050
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 100°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead solution 1000 ppm
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de métal étalon de plomb 1000 ppm, pour ICP, Solution HNO3 1 M, Fisher Chemical >