Learn More
Étalon de plomb, 1000 ug/ml dans 2-5 % de HNO3 (qualité Plasma), SPEX CertiPrep™
Catalog Number 10030482
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon poly
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
CHEBI:27889
lead
[Pb]
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
CHEBI:27889
lead
[Pb]
Étalon de plomb, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, 250 ml, qualité assurance, SPEX CertiPrep™. Certifié 34Guide ISO/CEI, matériaux de référence certifiés NIST Traceable Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon inorganique conçu pour AA, ICP, ICP / MS, IC, XRF et autres instrumentations analytiques
  • Étalon de plomb
  • Fabriqué avec de l'eau ASTM type I.
  • Concentration 1000 μg/ml
  • Volume 250 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Nom chimique ou matériau Lead Standard
Conditionnement Flacon poly
% min. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Quantité 250 mL
% max. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Qualité Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice Concentration Réf.N°.
2-5 % HNO3 1 000 μg/ml PLPB2-2Y, -2T, -2X