Learn More
Tige de plomb, 10 mm (0,39 po) de diamètre, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead rod |
Couleur | Gris |
Note relative au nom | 10mm (0.39 in.) dia., May be in multiple pieces |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 50 g |
Pourcentage de pureté | 99.999% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈5.6cm/50g |
Forme | Tige |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
I30W052 | Certificat d’analyse | 19/07/2024 | 011573.30,011573.18 |
I30W051 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 011573.30,011573.18 |
L20Q051 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 011573.30,011573.18 |
L21P33 | Certificat d’analyse | 29/11/2021 | 011573.30,011573.18 |
A18W033 | Certificat d’analyse | 29/11/2021 | 011573.30,011573.18 |
Sécurité et traitement
- Lead rod
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .