Learn More
Oxyde de titane de zirconium lanthane et plomb, précurseur polymérique, Thermo Scientific™
Dispositifs piézoélectriques et électro-optiques
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044734.14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Lead lanthanum zirconium titanium oxide | |
Marron | |
25 g | |
UN1993 | |
Moisture sensitive |
Polymeric precursor | |
Liquide visqueux | |
MFCD02684260 | |
Soluble in hexane, toluene and alcohol |