Learn More
Oxyde de plomb(IV), + 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10350544
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-60-0
Formule moléculaire O2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 239.20
Numéro MDL MFCD00011165
Clé InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
CID PubChem 14793
SMILES O=[Pb]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(IV) oxide
Point de fusion 290°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Marron à noir
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule linéaire PbO2
Fieser 01,5331; 02,233; 03,168; 11,282
Merck Index 15, 5462
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hcl and glacial acetic acid,insoluble in alcohol
Nom IUPAC plumbanedione
Poids de la formule 239.19
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Extra pur