Learn More
Dioxyde de plomb (Iv), très pur, SLR, Fisher Chemical
109.00€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1309-60-0 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.20 |
Numéro MDL | MFCD00011165 |
Clé InChI | YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french |
CID PubChem | 14793 |
SMILES | O=[Pb]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10416880
|
Fisher Chemical
L/1350/50 |
250 g |
130.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10796481
|
Fisher Chemical
L/1350/53 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Identifiants chimiques
1309-60-0 | |
239.20 | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
14793 |
O2Pb | |
MFCD00011165 | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
O=[Pb]=O |
Spécification
290°C | |
Noir | |
Solide en poudre | |
MFCD00011165 | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
plumbanedione | |
14793 | |
Récipient de poudre en plastique |
1309-60-0 | |
6 to 7 | |
O2Pb | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
O=[Pb]=O | |
239.20 | |
239.19g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Lead(IV) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.