Learn More
Acétate de plomb(IV), 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11934901
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-67-8, 64-19-7
Formule moléculaire C8H12O8Pb
Poids moléculaire (g/mol) 443.36
Clé InChI NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead iv acetate
CID PubChem 50931538
Nom IUPAC Acide acétique ; plomb
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(IV) acetate
Point de fusion 175.0°C to 180.0°C
Couleur Orange-Rose à Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodometry)
Formule linéaire (CH3CO2)4Pb
Fieser 01,537; 02,234; 03,168; 04,278; 05,365; 06,313; 08,269; 09,265; 10,228; 12,270; 13,62; 14,188; 16,193
Merck Index 15,5478
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water forming pb02 and acetic acid. Other solubilities: soluble in hot glacial acetic acid, soluble in benzene, chloroform, tetrachloroethane,, toluene, acetonitrile, nitrobenzene and, dichloromethane
Poids de la formule 443.36
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(IV) acetate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.