Learn More
Plomb dans la solution étalon d’isooctane, Specpure™, 3,70 μg/g (0,010 g/gal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15466905
Plomb dans la solution étalon d’isooctane, Specpure™, 3,70 μg/g (0,010 g/gal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15466905
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
Code produit. 15466905
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045333.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead in Isooctane standard solution
Note relative au nom 3.70μg/g(0.010g/gal)
CAS 540-84-1
Quantité 100 g
Odeur Nearly odorless
Formule moléculaire C8H18
Numéro MDL MFCD01094200
Numéro UN UN1262
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Clé InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Nom IUPAC 2,2,4-triméthylpentane
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
CID PubChem 10907
ChEBI CHEBI:62805
Qualité Specpure™
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1493502 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number045333.22
Numéro de lot1453634 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/05/2024 Catalog Number045333.22
Numéro de lot1390146 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number045333.22
Numéro de lot1265001 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number045333.22
Numéro de lot1266283 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2022 Catalog Number045333.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead in Isooctane standard solution, Specpure, 3.70µg/g (0.010g/gal)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isooctane
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Plomb dans la solution étalon d’isooctane, Specpure™, 3,70 μg/g (0,010 g/gal), Thermo Scientific Chemicals >