Learn More
Tellurure de plomb(II), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319239
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Lead(II) telluride is used to make thermoelectric converter (cooler, generator, heat), infrared detectors and tunnel diode. It is also an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-91-6
Formule moléculaire PbTe
Poids moléculaire (g/mol) 334.80
Numéro MDL MFCD00016274
Clé InChI OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis
CID PubChem 4389803
Nom IUPAC tellure de plomb
SMILES [Te]=[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead (II) telluride
Point de fusion 917°C
Forme physique Pièces
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3284
Merck Index 14,5422
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 334.79
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Product specific
Densité 8.164 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) telluride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .