Learn More
Oxyde de plomb(II), technique, jaune canari, Fisher Chemical
Code produit. 10578050
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Point d’ébullition 1470°C
Point de fusion 886°C
CAS 1317-36-8
Couleur Jaune
Forme physique Pleine
Quantité 500 g
Formule moléculaire OPb
Numéro MDL MFCD00011164
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Pb]
Nom IUPAC oxoplomb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
CID PubChem 14827
Poids de la formule 223.19g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 10mmHg 1085
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.