Learn More
Oxyde de plomb(II), faible teneur en argent, Thermo Scientific Chemicals
32.56€ - 68.54€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-36-8 |
---|---|
Formule moléculaire | OPb |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.20 |
Numéro MDL | MFCD00011164 |
Clé InChI | YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow |
CID PubChem | 14827 |
SMILES | O=[Pb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033330.36 |
500 g |
32.56€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033330.A3 |
2 kg |
68.54€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(II) oxide is used in storage batteries, ceramic cements and fluxes, pottery and glazes, in chromium pigments, in oil refining, in paints, and in the assay of precious metal ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- En tant que batteries de stockage, ciments et flux de céramique, poterie et glaçures, dans les pigments de chrome, le raffinage de l’huile, les peintures et le dosage des minerais de métaux précieux
Identifiants chimiques
1317-36-8 | |
223.20 | |
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N | |
14827 |
OPb | |
MFCD00011164 | |
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow | |
O=[Pb] |
Spécification
Lead(II) oxide | |
Low silver | |
Poudre | |
MFCD00011164 | |
14,5413 | |
Insoluble in water and alcohol; Soluble in acetic acid,dilute HNO3 and alkalies | |
O=[Pb] | |
223.20 | |
223.19 | |
9.53 g/mL |
886°C | |
1317-36-8 | |
OPb | |
UN3077 | |
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow | |
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N | |
oxoplomb | |
14827 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-267-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OG1750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Monoxyde de plomb
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .