Learn More
Nitrate de plomb(II), réactif ACS, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15612270
Nitrate de plomb(II), réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15612270 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Code produit. 15612270
Marque: Honeywell-Fluka 228621100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-74-8
Formule moléculaire N2O6Pb
Poids moléculaire (g/mol) 331.20
Numéro MDL MFCD00011153
Clé InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
CID PubChem 24924
ChEBI CHEBI:37187
Nom IUPAC dinitrate de plomb (2+)
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(Ii) Nitrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Pb(NO3)2
Numéro UN 1469
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Poids de la formule 331.21g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de plomb(II), réactif ACS, Honeywell Fluka™ >