Learn More
Nitrate de plomb(II), ACS, 99,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397807
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
500g
Code produit. 11397807
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014243.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour une utilisation en tant qu’oxydant dans l’industrie des colorants, dans la fabrication de nacre, en tant que mordant dans l’impression de textiles
As an oxidizer in dye industry, in manufacturing of mother-of-pearl, as mordant in printing textile, as sensitizer in photographyEmployed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters, coatings of photothermographic paper, gold cyanidation and pyrotechnics. Finds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-74-8
Formule moléculaire N2O6Pb
Poids moléculaire (g/mol) 331.20
Numéro MDL MFCD00011153
Clé InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
CID PubChem 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) nitrate
Point de fusion 470°C (decomposition)
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Soluble in absolute alcohol,methanol. Insoluble in concentrated HNO3
Nom IUPAC dinitrate de plomb (2+)
Poids de la formule 331.2
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline
Tension de vapeur approx.3.0-4.0 (20% aqueous solution)
Densité 4.53