Learn More
Nitrate de plomb(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11417817
Nitrate de plomb(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417817
2500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11417817
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16345.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Lead(II) nitrate is employed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters and coatings of photothermographic paper. It is utilized to improve the leaching process in the gold cyanidation. It finds applications as a lead paint as well as a source of dinitrogen tetroxide. As an oxidant, it is used in the oxidation of benzylic halides to aldehydes in organic synthesis. It is also used in the preparation of dithiocarbamates from isothiocyanates. It acts as a scavenger of bromide in nucleophilic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de plomb(II) est utilisé dans des applications industrielles telles que la stabilisation thermique du nylon et des polyesters, et dans les revêtements de papier photothermographique. Il est utilisé pour améliorer le processus de lixiviation dans la cyanuration de l’or. Il trouve des applications en tant que peinture au plomb et comme source de tétroxyde de diazote. En tant qu’oxydant, il est utilisé dans l’oxydation des halogénures benzyliques en aldéhydes dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans la préparation de dithiocarbamates à partir d’isothiocyanates. Il agit comme accepteur de bromure dans les réactions de substitutions nucléophiles.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’acide nitrique. Peu soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs forts, les matières organiques et les métaux en poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-74-8
Formule moléculaire N2O6Pb
Poids moléculaire (g/mol) 331.20
Numéro MDL MFCD00011153
Clé InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
CID PubChem 24924
ChEBI CHEBI:37187
Nom IUPAC dinitrate de plomb (2+)
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) nitrate
Point de fusion 470°C
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1469
Merck Index 14,5414
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol.
Poids de la formule 331.2
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 4.53
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM29L028 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog NumberA16345.0E,A16345.36,A16345.22
Numéro de lotX09K056 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog NumberA16345.0E,A16345.36,A16345.22
Numéro de lot10252880 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/10/2024 Catalog NumberA16345.0E,A16345.36,A16345.22
Numéro de lotT25K045 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog NumberA16345.0E,A16345.36,A16345.22
Numéro de lotP06K016 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberA16345.0E,A16345.36,A16345.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Nitrate de plomb(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >