Learn More
Métaborate de plomb(II) monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
91.10€ - 319.00€
Identificatori chimici
CAS | 10214-39-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00049504 |
Synonyme | Lead(II) borate |
Codice del prodotto | Marca | Quantité | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantité | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11328108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039339.14 |
25 g |
91.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039339.22 |
100 g |
319.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descrizione
Lead(II) metaborate monohydrate acts as a starting material used in the preparation of lead(II) borates such as Pb2B3O5.5 (OH)2 and [Pb3(B3O7)](NO3) by changing the pH values of the reaction systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10214-39-8 | |
MFCD00049504 | |
Lead(II) borate |
Specifica
Lead(II) metaborate monohydrate | |
10214-39-8 | |
PbB2O4·H2O | |
UN2291 | |
Insoluble in water and alkali; Soluble in acids. | |
Odorless |
160°C (in -H2O) | |
Poudre | |
MFCD00049504 | |
Lead(II) borate | |
310.81 (292.81 Anhydrous) | |
5.598 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE PLOMB, SOLUBLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-762-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) metaborate monohydrate
Avvertenza
- Dangers
Categoria di pericolo
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consigli di prudenza
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche