Learn More
Iodure de plomb(II), poudre jaune, 99,9985 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
141.00€ - 504.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10101-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | I2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 461.00 |
Numéro MDL | MFCD00011163 |
Clé InChI | RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane |
CID PubChem | 24931 |
Nom IUPAC | diiodoplomb |
SMILES | [I-].[I-].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012724.14 |
25 g |
141.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012724.22 |
100 g |
504.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(II) iodide is used as a detector material for high energy photons including x-rays and gamma rays. It is used in photography, printing, mosaic gold, and bronzing. It exhibits ferroelastic properties and has efficiency in stopping X-ray and gamma ray, which provides excellent environmental stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10101-63-0 | |
461.00 | |
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L | |
24931 | |
[I-].[I-].[Pb++] |
I2Pb | |
MFCD00011163 | |
lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane | |
diiodoplomb |
Spécification
954°C | |
402°C | |
Jaune | |
99.9985% (Metals basis) | |
MFCD00011163 | |
Soluble in concentrated solutions of alkali iodides and sodium thiosulfate. Insoluble in alcohol,cold hydrochloric acid and organic solvents. | |
[I-].[I-].[Pb++] | |
461.00 | |
461 | |
Light sensitive |
Lead(II) iodide | |
10101-63-0 | |
Poudre | |
I2Pb | |
lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane | |
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L | |
diiodoplomb | |
24931 | |
Odorless | |
6.16 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P261-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P312-P314-P330-P501c
H302+H332-H350-H360-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-256-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead iodide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only