Learn More
Carbonate de plomb(II) basique, Honeywell
Code produit. p-7071766 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
50kg
6 pièces
Code produit. 15691050
Marque: Honeywell Research Chemicals 115131KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., plomb blanc, ≥ 77 % de base Pb
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1319-46-6
Numéro MDL MFCD00078155
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(Ii) Carbonate Basic
Quantité 1 kg
Formule linéaire (PbCO3)2·Pb(OH)2
Numéro UN 3077
Poids de la formule 775.63g/mol
Pourcentage de pureté ≥77% (Pb basis)
Qualité puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) carbonate basic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lead(II) carbonate basic