Learn More
Carbonate de plomb(II), basique, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10491451
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1319-46-6
Formule moléculaire C2H2O8Pb3
Poids moléculaire (g/mol) 775.59
Numéro MDL MFCD00078155
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) carbonate, basic
Point de fusion 400.0°C
Note relative au nom -325 Mesh
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire (PbCO3)2·Pb(OH)2
Merck Index 15, 1002
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Poids de la formule 775.59
Pourcentage de pureté ≥78% (Pb)
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) carbonate, basic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.