Learn More
Carbonate de plomb(II), basique, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead(II) Carbonate, Basic |
Point de fusion | 400°C (decomposition) |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% (Metal Basis) |
Numéro UN | 1479 |
Synonyme | White L ead, C.I. 77597 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in carbon dioxide solution,acetic and dilute nitric acid. Insoluble in water and ethanol. |
Poids de la formule | 775.63 |