Learn More
Carbonate de plomb(II), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
60.10€ - 183.92€
Identifiants chimiques
CAS 598-63-0
Formule moléculaire CO3Pb
Poids moléculaire (g/mol) 267.20
Clé InChI MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
CID PubChem 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12654957
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
212511000
100 g
60.10€
100g
12644957
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
212515000
500 g
183.92€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
598-63-0
267.20
lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
[Pb++].[O-]C([O-])=O
CO3Pb
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
11727
Spécification
Lead(II) carbonate
598-63-0
PbCO3
lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
carbonate de plomb(2+)
11727
Réactif ACS
400.0°C
CO3Pb
10,1006
Solubility in water: insoluble
[Pb++].[O-]C([O-])=O
267.20
267.2
Flacon en plastique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut nuire au foetus.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Nocif en cas d’inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-943-4
Identifiant produit
  • Lead(II) carbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.