Learn More
Bromure de plomb(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It finds its uses as a catalyst to make polyesters, a filler for polypropylene (flame-resistant), and in glass optical waveguides. It also finds ints use in laboratories and metallurgy. it is used as acryl amide monomer light aggregation function of catalysts and can be used for photoelectric material and heat power semiconductor materials; it is also used as analytical reagent, additive and in the preparation of massicot pigment; it is also used as pigment ingredient and used for printing and dyeing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il s’utilise comme catalyseur pour fabriquer des polyesters, remplisseur pour le polypropylène (résistant aux flammes) et dans les guides d’ondes optiques en verre. Il s’utilise aussi dans les laboratoires et la métallurgie. Il est utilisé comme fonction d’agrégation de lumière de monomère d’acrylamide des catalyseurs et peut être utilisé pour les matériaux photoélectriques et dans les matériaux semi-conducteurs à puissance thermique. Il est également utilisé comme réactif analytique, comme additif et dans la préparation du pigment Massicot. Il est également utilisé comme ingrédient pigmentaire et dans les secteurs de l’impression et de la teinture.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 5 g/l. Insoluble dans l’éthanol. La solubilité dans le N,N-DMF est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 916°C |
Nom chimique ou matériau | Lead(II) bromide |
Point de fusion | 373°C |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | PbBr2 |
Numéro UN | UN2291 |
Merck Index | 14,5403 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water at 20°C 5g/L. Insoluble in ethanol. Solubility in N,N-DMF is almost transparent. |
Nom IUPAC | dibromoplomb |
Poids de la formule | 367.01 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Lead(II) bromide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .