Learn More
Acétate de plomb(II) trihydraté, ACS, 99,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
35.48€ - 136.68€
Identifiants chimiques
CAS 6080-56-4
Formule moléculaire C4H12O7Pb
Poids moléculaire (g/mol) 379.30
Numéro MDL MFCD00150023
Clé InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
CID PubChem 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11367807
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014242.22
100 g
35.48€
100g
11387807
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014242.36
500 g
54.17€
500g
11377807
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014242.A3
2 kg
136.68€
2kg
Description
Description
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
6080-56-4
379.30
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
22456
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
C4H12O7Pb
MFCD00150023
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
CHEBI:33112
Spécification
Lead(II) acetate trihydrate
6080-56-4
C4H12O7Pb
UN1616
14,5397
Freely soluble in water,alcohol and glycerol.
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
379.30
CHEBI:33112
99.0 to 103.0%
2.55 g/mL
75°C
Granulaire
MFCD00150023
3730298
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Diacétate de λ²-plomb(2+) trihydraté
22456
379.33 (325.28 Anhydrous)
ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H360D-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACÉTATE DE PLOMB
missing translation for 'einecsNumber' : 206-104-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OF8050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Lead(II) acetate trihydrate, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .