Learn More
Micronova™ Ruban d’autoclave sans plomb pour salle blanche
Ce ruban indicateur pour autoclave sans plomb constitue une méthode éprouvée permettant de confirmer positivement l’achèvement du cycle de stérilisation dans les autoclaves à décharge par gravité et à vide.
28.35€ - 60.50€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Synthétique |
Couleur | Naturel |
Matériau | Papier |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16504522
![]() |
Micronova™
AUTOPC-2PK |
50,8 mm | 2 in |
60.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16594512
![]() |
Micronova™
AUTOPC-1PK |
25,4 mm | 1 in |
28.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
The Micronova Lead-Free Autoclave Indicator Tape is an easy to handle, saturated crepe paper tape with synthetic polyisoprene adhesive and green indicator lines that change to black when proper levels of steam pressure and temperature have been achieved.
- Lead-free ink indicator lines cannot be rubbed off
- Adheres on contact and stays in place through live steam pressure
- For use in gravity discharge and vacuum autoclaves
- Printed lines cannot be rubbed off and will not contaminate instruments
- Removes quickly and easily
- Easy to handle, Latex-free
- Wound on a 3 in. plastic core for cleanroom use
- Certifications: RoHS Compliant
Spécification
Non autoclavable | |
Naturel | |
Non stérile | |
60°F à 80°F | |
60 yd |
Synthétique | |
Papier | |
Ruban indicateur pour cycles de stérilisation à la vapeur. | |
16°C à 27°C | |
58,9 m |