Learn More
Feuille de plomb, 1,19 mm (0,0469 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11337447
Feuille de plomb, 1,19 mm (0,0469 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337447
2 x (30 x 90 cm)
Click to view available options
Quantité:
15 x 15 cm
2 x (30 x 90 cm)
30 x 30 cm
Code produit. 11337447
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012604.VM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Gris
Aspect Gray foil
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Quantité 2 x (30 x 90 cm)
Odeur Odorless
Forme Feuille, 1,19 mm (0,0469 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY22F020 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
Numéro de lotZ05D051 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
Numéro de lotD06K13 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
Numéro de lotL21S032 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
Numéro de lotX06B001 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
Nom du produit
Feuille de plomb, 1,19 mm (0,0469 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >