Learn More
Barre de plomb, environ 1,35x2,54x30,5 cm (0,53x1,0x12,0 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead bar |
Couleur | Gris |
Note relative au nom | Approx.1.35x2.54x30.5cm (0.53x1.0x12.0 in.) |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 1 Pc. |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈1300g/bar |
Forme | Barre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Plomb
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .