Learn More
Plomb, 1000 μg/ml, solution étalon AAS, Thermo Scientific Chemicals Specpure™ Code produit.: 11316359
Plomb, 1000 μg/ml, solution étalon AAS, Thermo Scientific Chemicals Specpure™
Code produit. 11316359
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11316359
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088075.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Quantité 500 mL
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Qualité Norme AAS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5 % ; plomb :0,1 % ; eau :94,9%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1545019 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number088075.AP,088075.AE
Numéro de lot1522942 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number088075.AP,088075.AE
Numéro de lot1507125 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number088075.AP,088075.AE
Numéro de lot1507865 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number088075.AP,088075.AE
Numéro de lot1499487 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog Number088075.AP,088075.AE
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead, AAS standard solution, Specpure, Pb 1000
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid, Lead nitrate
Nom du produit
Plomb, 1000 μg/ml, solution étalon AAS, Thermo Scientific Chemicals Specpure™ >