Learn More
BRAND™ Pissettes en PEBD avec vanne de ventilation
Code produit. p-8004178 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
Eau distillée
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10325281
Marque: BRAND™ 144022
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pissettes de haute qualité avec cône d’étanchéité intégrés au bouchon.
  • Pour l’eau distillée et les solvants organiques uniquement
  • Orifice de grand diamètre pour faciliter le remplissage
  • L’étiquette indique le contenu et comprend des déclarations générales sur la sécurité en anglais (avec numéros CAS et codes NFPA) et en allemand (avec numéros CAS)
  • Fabriqué en PE-LD souple, supporte des températures jusqu’à 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Orange
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Pissette
Chemical Label Éthanol
Type de bouchon Bouchon