Learn More
Buerkle™ Pissettes en PEBD avec tube d’immersion en col de cygne
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Description
- Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de clarté, de solidité et de flexibilité
- Le tube d’immersion est amovible
- Flacons translucides pour une visibilité optimale
- Adapté aux denrées alimentaires
- Bouchon à vis avec tube à immersion
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Utilisé avec les denrées alimentaires |
Matériau | PEBD |
Hauteur (métrique) | 270 mm |
Diamètre (métrique) | 75 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Pissettes en PEBD avec tube d’immersion en col de cygne >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu