Learn More
Buerkle™ Boîtes carrées polyvalentes en polyéthylène
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 mL
1000 mL
1500 mL
2 000 ml
3200 mL
Dimensions (L x l x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulli Matières congelées de minus;40 deg;C, brièvement jusqu’à plus;95 deg;C /lili Utilisation idéale de l’espace, peut être empilé /lili Livré avec couvercle de serrage /lili De couleur transparente /lili Peut être congelé /lili Surface lisse, sans fissures /li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3200 mL |
| Type de bouchon | Couvercle de serrage |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
| Forme | Carré |
| À utiliser avec (application) | Stockage, emballage, prélèvement d’échantillons, échantillonnage et transport de pâtes, granulés, poudres, échantillons de sol et matières congelées (-40 °C, brièvement jusqu’à +95 °C) |
| Comprend | Couvercle de serrage |
| Type de produit | Boîte polyvalente |
| Dimensions (L x l x H) | 208 x 208 x 94 mm |
| Longueur (métrique) | 208 mm |
| Afficher plus |