Learn More
Buerkle™ Boîtes carrées polyvalentes en polyéthylène
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 mL
1000 mL
1500 mL
2 000 ml
3200 mL
Dimensions (L x l x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Frozen goods from -40° up to briefly +95°C
- Ideal use of space, can be stacked
- Comes complete with press-in lid
- Transparent in color
- Can be deep frozen
- Smooth surface, no crevices
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Type de bouchon | Press-in Lid |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyethylene |
| Forme | Carré |
| À utiliser avec (application) | Stockage, emballage, prélèvement d’échantillons, échantillonnage et transport de pâtes, granulés, poudres, échantillons de sol et matières congelées (-40 °C, brièvement jusqu’à +95 °C) |
| Comprend | Press-in Lid |
| Type de produit | Boîte polyvalente |
| Dimensions (L x l x H) | 208 x 208 x 64 mm |
| Longueur (métrique) | 208 mm |
| Afficher plus |