Learn More
Brand™ Bouchons à vis en PEBD pour flacons à col étroit
Code produit. 15241279
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Convient aux flacons de laboratoire filetés à col étroit GL 25
Convient aux flacons de laboratoire filetés à col étroit GL
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Bouchon à vis en PEBD adapté aux flacons de laboratoire fileté à col étroit GL 25, parfaits pour la plupart des environnements de recherche, scientifiques et d’autres types d’environnements de laboratoire.
  • Bouchon à vis en PEBD pour flacons à col étroit
  • Convient aux flacons de laboratoire filetés à col étroit GL 25
  • Pour le stockage de substances
  • Comprend 50 sachets de bouchons à vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PEBD
Quantité 50/boîte
Certifiés Oui
Type de produit Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) Convient aux flacons de laboratoire filetés à col étroit GL 25