Learn More
Buerkle™ Flacons ronds à col large en PEBD
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
200 ml
250 mL
500 ml
750 ml
1 000 ml
1500 mL
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacon robuste avec ouverture à col large et bouchon à vis
- Convient particulièrement aux milieux visqueux, à la poudre, aux granulés et aux pâtes
- Étanche
- PEBD
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 24 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | Pièce |
| Transparence | Oui |
| Filetage (métrique) | 32 mm |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |