Learn More
Buerkle™ Conteneurs rond en PEBD
457.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
560 mm
Hauteur (métrique):
840 mm
Description
- PEBD-L (PEBD linéaire), transparent
- Sans rupture
Spécification
Capacité (métrique) | 200 L |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) interne | 560 mm |
Matériau | PEBD |
Épaisseur (métrique) | 6 mm |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 840 mm |
Type de produit | Récipient |
Joint de fermeture | PEBD |