Learn More
Buerkle™ PEBD, récipient de mélange / dosage
Code produit. 11817373
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 L
500 l
The containers close completely tight. They have thick sides, they are seamless, impact resistant and stressfree sintered. The wide-necked opening enables safe filling.
  • Lorsqu’ils sont fermés, les récipients sont complètement étanches
  • Sans soudure, côtés épais
  • Résistant aux impacts et fritté sans contrainte
  • En PEBD
  • Avec filetage interne de 0,75 po à la base du récipient
  • Convient aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 200 L
Taille du bouchon 150 mm de diamètre
Couleur Blanc (translucide)
Diamètre (métrique) externe 550 mm
Diamètre (métrique) externe du col 150 mm
À utiliser avec (application) Convient aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires
Hauteur (métrique) 1020 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 1020 mm
Matériau PEBD
Type de goulot Large
Type de produit Récipient de mélange / dosage
Largeur (métrique) 560 mm