Learn More
Buerkle™ PEBD, récipient de mélange / dosage
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 l
100 l
200 L
500 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lorsqu’ils sont fermés, les récipients sont complètement étanches
- Sans soudure, côtés épais
- Résistant aux impacts et fritté sans contrainte
- En PEBD
- Avec filetage interne de 0,75 po à la base du récipient
- Convient aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 l |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Taille du bouchon | 0,75 po |
| Type de bouchon | Screw Cap |
| Couleur | Translucent |
| Diamètre (métrique) externe | 450 mm |
| Diamètre (métrique) externe du col | 150 mm |
| À utiliser avec (application) | Foodstuffs |
| Hauteur (métrique) | 600 mm |
| Afficher plus |